2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₃NO₄S Punto di fusione: 195 °C (dec.) Flash Pt: 160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007522 CAS Number: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 |
Appearance | White Powder or chips and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |