Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₉BO₂ Punto di ebollizione: 115 °C (60 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05663856 CAS Number: 76347-13-2 |