Stampa…
9-Ethylcarbazole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 9-Ethyl-9H-carbazole, N-Ethylcarbazole
E0071-25G E0071-500G
TCIAE0071-25GEA 18 EUR
TCIAE0071-25G TCIAE0071-500G
9-Ethylcarbazole ≥97.0% (by GC)
9-Ethylcarbazole
Formula: C₁₄H₁₃N
Peso molecolare: 195,27 g/mol
Punto di ebollizione: 166°C
MDL Number: MFCD00004967
CAS Number: 86-28-2
EINECS: 201-660-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f035ee4e99d5b7e27916a851ebabc1ed0a19f6dc&vid=f035ee4e99d5b7e27916a851ebabc1ed0a19f6dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C