Stampa…
9-Ethylcarbazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-Ethyl-9H-carbazole, N-Ethylcarbazole
A11653.0B A11653.22 A11653.30
A11653.0BEA 247 EUR
A11653.0B A11653.22 A11653.30
9-Ethylcarbazole ≥99%
9-Ethylcarbazole
Purity: 99% CAS No.: 86-28-2 Molecular Formula: C14H13N Formula Weight: 195.27 Flash Point: 186°(367°F) Melting Point: 67-71° Boiling Point: 166°/4mm Beilstein Reference: 148115 MDL No.: MFCD00004967
Formula: C₁₄H₁₃N
Peso molecolare: 195,27 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 67…71 °C
Flash Pt: 186 °C (367 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004967
CAS Number: 86-28-2
EINECS: 201-660-4