Methanesulphonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3144-09-0
Molecular Formula: CH5NO2S
Formula Weight: 95.13
Melting Point: 87-93°
Beilstein Reference: 1740835
Formula:
CH₅NO₂S Punto di fusione: 87…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007940 CAS Number: 3144-09-0 EINECS: 221-553-6 |