Stampa…
Methanesulphonamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methylsulphonamide
296110250 296111000
ACRO296110250EA 53.1 EUR
ACRO296110250 ACRO296111000
Methanesulphonamide 98%
Methanesulphonamide
Formula: CH₅NO₂S
Peso molecolare: 95,13 g/mol
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007940
CAS Number: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %