Stampa…
Methyl glycolate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
414370250 414371000
ACRO414370250EA 134 EUR
ACRO414370250 ACRO414371000
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90.08 g/mol
Punto di ebollizione: 52 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 149…151 °C
Densità: 1.184 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004667
CAS Number: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %