Ethyl glycolate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₈O₃ Punto di ebollizione: 158…159 °C (760 mmHg) Densità: 1,08 g/cm³ Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021970 CAS Number: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |