Stampa…
2-Hydroxyethyl acetate >60.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
A1059-25ML A1059-500ML
TCIAA1059-25MLEA 47 EUR
TCIAA1059-25ML TCIAA1059-500ML
2-Hydroxyethyl acetate >60.0% (by GC)
2-Hydroxyethyl acetate
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 182°C
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00002864
CAS Number: 542-59-6
EINECS: 208-821-8
Merck Index: 14,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4522387733669dca71066f522993c45b04d201f5&vid=4522387733669dca71066f522993c45b04d201f5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %