N-Boc-ethylenediamine 98% may cont up to 5% tert-butanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
t-boc-N-EDA
Purity: 98%
CAS No.: 57260-73-8
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Formula Weight: 160.22
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₆N₂O₂ Punto di ebollizione: 72 °C (0,1 mmHg) Densità: 1,016 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191871 CAS Number: 57260-73-8 ADR: 8,III |