Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₅NO₂ Punto di ebollizione: 75…76 °C (10 mmHg) Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 84 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00000006 CAS Number: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 UN: 2922 ADR: 8,II |
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |