Stampa…
Ethyl isocyanoacetate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
299550050 299550250 299551000
ACRO299550050EA 115 EUR
ACRO299550050 ACRO299550250 ACRO299551000
Ethyl isocyanoacetate 97%
Ethyl isocyanoacetate
Formula: C₅H₇NO₂
Peso molecolare: 113,12 g/mol
Punto di ebollizione: 194…196 °C (760 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000007
CAS Number: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %