Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2754-27-0
Molecular Formula: C5H12O2Si
Formula Weight: 132.24
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: -32°
Boiling Point: 107°
Beilstein Reference: 1744463
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008695
Formula:
C₅H₁₂O₂Si Punto di ebollizione: 107 °C Punto di fusione: –32 °C Densità: 0,884 Flash Pt: 4 °C (39 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008695 CAS Number: 2754-27-0 EINECS: 220-404-2 UN: 3272 ADR: 3,II |