4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide
L04218.06
L04218.14
L04218.06EA
32
EUR
L04218.06
L04218.14
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 119-81-3
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 2809678
Formula:
C₉H₁₀N₂O₄ Peso molecolare: 210,19 g/mol Punto di fusione: 117…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017018 CAS Number: 119-81-3 EINECS: 204-353-3 |