Stampa…
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Cyanophenyl)acetamide
A14941.06 A14941.14
A14941.06EA 30.7 EUR
A14941.06 A14941.14
4'-Cyanoacetanilide ≥98%
4'-Cyanoacetanilide
Purity: 98% CAS No.: 35704-19-9 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 160.18 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD00001814
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001814
CAS Number: 35704-19-9
EINECS: 252-685-2