Stampa…
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30646.03 H30646.06 H30646.14
H30646.03EA 49.9 EUR
H30646.03 H30646.06 H30646.14
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 124215-44-7 Molecular Formula: C9H18BBrO2 Formula Weight: 248.96 Boiling Point: 61-64°/0.35mm MDL No.: MFCD10567053
Formula: C₉H₁₈BBrO₂
Peso molecolare: 248,96 g/mol
Punto di ebollizione: 61…64 °C (0,35 mmHg)
Densità: 1,177
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10567053
CAS Number: 124215-44-7