Stampa…
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Glycidyl phenyl ether
B21768.0B B21768.18 B21768.30
B21768.0BEA 385 EUR
B21768.0B B21768.18 B21768.30
Phenyl glycidyl ether ≥99%
Phenyl glycidyl ether
Purity: 99% CAS No.: 122-60-1 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.5310 Odour: Sweet Melting Point: 3.5° Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 2744 MDL No.: MFCD00005133
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 244…246 °C
Punto di fusione: 3,5 °C
Densità: 1,110
Flash Pt: 114 °C (237 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005133
CAS Number: 122-60-1
EINECS: 204-557-2