Stampa…
Phenyl glycidyl ether 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
135350500 135352500
ACRO135350500EA 53.1 EUR
ACRO135350500 ACRO135352500
Phenyl glycidyl ether 99%
Phenyl glycidyl ether
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 245 °C (760 mmHg)
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005133
CAS Number: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
ADR: 6.1,
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %