1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 188°C |
MDL Number:
MFCD01723447 CAS Number: 1888-89-7 EINECS: 217-564-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |