Sodium borodeuteride (98% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
D₄BNa Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003519 CAS Number: 15681-89-7 EINECS: 239-764-7 UN: 1426 ADR: 4.3,I |
Appearance | White to off-white to light grey Powder and/or chunks |
D-Enrichment | ≥97.5 % |