2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 615-21-4
Molecular Formula: C7H7N3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 198-202°
MDL No.: MFCD00041849
Formula:
C₇H₇N₃S Punto di fusione: 198…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041849 CAS Number: 615-21-4 EINECS: 210-416-6 |