Stampa…
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
H53451.06 H53451.14
H53451.06EA 103 EUR
H53451.06 H53451.14
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne ≥98%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Purity: 98% CAS No.: 38002-45-8 Molecular Formula: C6H11BrSi Formula Weight: 191.14 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.483 Boiling Point: 44-45°/2mm Beilstein Reference: 2037650 MDL No.: MFCD00134460
Formula: C₆H₁₁BrSi
Punto di ebollizione: 44…45 °C (2 mmHg)
Densità: 1,17
Flash Pt: 63 °C (145 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134460
CAS Number: 38002-45-8