Stampa…
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0513-25G E0513-5G
TCIAE0513-25GEA 123 EUR
TCIAE0513-25G TCIAE0513-5G
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0% (by GC)
1,2-Epoxycyclopentane
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 102°C
Flash Pt: 10°C
MDL Number: MFCD00005161
CAS Number: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eccad44b75bfa358ee45f1d1512c74b59aaf910d&vid=eccad44b75bfa358ee45f1d1512c74b59aaf910d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %