1,2-Epoxycyclopentane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cyclopentene oxide
348520250
348521000
ACRO348520250EA
190
EUR
ACRO348520250
ACRO348521000
1,2-Epoxycyclopentane 98%
1,2-Epoxycyclopentane
Formula:
C₅H₈O Peso molecolare: 84,12 g/mol Punto di ebollizione: 102 °C (760 mmHg) Densità: 0,964 g/cm³ Flash Pt: 10 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005161 CAS Number: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |