Stampa…
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B24967.01 B24967.03 B24967.06
B24967.01EA 31 EUR
B24967.01 B24967.03 B24967.06
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 52522-99-3 Molecular Formula: C6H7IN2O2 Formula Weight: 266.04 Melting Point: 71-75° MDL No.: MFCD00090865
Formula: C₆H₇IN₂O₂
Peso molecolare: 266,04 g/mol
Punto di fusione: 71…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090865
CAS Number: 52522-99-3