3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1572-10-7
Molecular Formula: C9H9N3
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 4947
Formula:
C₉H₉N₃ Punto di fusione: 124…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191749 CAS Number: 1572-10-7 |