Stampa…
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50305.03 H50305.MD
H50305.03EA 274 EUR
H50305.03 H50305.MD
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥99%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 1134-50-5 Molecular Formula: C10H8N2O2 Formula Weight: 188.19 MDL No.: MFCD00514518
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00514518
CAS Number: 1134-50-5