3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6126-22-3
Molecular Formula: C3H5N3O
Formula Weight: 99.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 507793
MDL No.: MFCD00022384
Formula:
C₃H₅N₃O Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022384 CAS Number: 6126-22-3 EINECS: 228-095-6 |