Stampa…
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Iodopyrazole
H56369.06 H56369.14
H56369.06EA 109 EUR
H56369.06 H56369.14
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Peso molecolare: 193,97 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005244
CAS Number: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1