Stampa…
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
B25732.03 B25732.06
B25732.03EA 46.4 EUR
B25732.03 B25732.06
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1621-91-6 Molecular Formula: C4H4N2O2 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 211° dec. MDL No.: MFCD00077436
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112.09 g/mol
Punto di fusione: 211 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077436
CAS Number: 1621-91-6