Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
M2015-25G
M2015-5G
TCIAM2015-25GEA
176
EUR
TCIAM2015-25G
TCIAM2015-5G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di ebollizione: 104°C |
MDL Number:
MFCD00014611 CAS Number: 6164-79-0 EINECS: 228-198-6 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |