Stampa…
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
H27614.06 H27614.03
H27614.06EA 238 EUR
H27614.06 H27614.03
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 1458-18-0 Molecular Formula: C6H5Cl2N3O2 Formula Weight: 222.03 Melting Point: 230-233° MDL No.: MFCD00010431
Formula: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Peso molecolare: 222,03 g/mol
Punto di fusione: 230…233 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010431
CAS Number: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7