Stampa…
Diphenylphosphine oxide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
310120010 310120050
ACRO310120010EA 59.8 EUR
ACRO310120010 ACRO310120050
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₂H₁₁OP
Peso molecolare: 202,20 g/mol
Punto di fusione: 50…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002079
CAS Number: 4559-70-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %