Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L16476.14
L16476.22
L16476.14EA
84.4
EUR
L16476.14
L16476.22
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Dimethylethoxysilane
Purity: 94%
CAS No.: 14857-34-2
Molecular Formula: C4H12OSi
Formula Weight: 104.23
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3680
Boiling Point: 55°
Beilstein Reference: 1731481
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026750
Formula:
C₄H₁₂OSi Peso molecolare: 104,23 g/mol Punto di ebollizione: 55 °C Densità: 0,757 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026750 CAS Number: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 UN: 1993 ADR: 3,II |