Stampa…
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-4-hydroxyanthraquinone
B24388.06 B24388.14 B24388.22
B24388.06EA 40.6 EUR
B24388.06 B24388.14 B24388.22
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 116-85-8 Molecular Formula: C14H9NO3 Formula Weight: 239.23 Melting Point: 207-209° MDL No.: MFCD00001223
Formula: C₁₄H₉NO₃
Peso molecolare: 239,23 g/mol
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001223
CAS Number: 116-85-8
EINECS: 204-163-0