Stampa…
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-cis-Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
B22472.06 B22472.22
B22472.06EA 63.6 EUR
B22472.06 B22472.22
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Purity: 97% CAS No.: 13173-09-6 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00066201
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066201
CAS Number: 13173-09-6
UN: 1224
ADR: 3,III