2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B20457.03
B20457.06
B20457.03EA
71.1
EUR
B20457.03
B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21278-86-4
Molecular Formula: C9H6N2O2S
Formula Weight: 206.22
Melting Point:
Formula:
C₉H₆N₂O₂S Peso molecolare: 206,22 g/mol Punto di fusione: >300 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00171745 CAS Number: 21278-86-4 |