Stampa…
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23223.03 B23223.06
B23223.03EA 24.8 EUR
B23223.03 B23223.06
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Purity: 98% CAS No.: 21331-43-1 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 153-156° Beilstein Reference: 173533
Formula: C₁₃H₁₀N₂S
Punto di fusione: 153…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046452
CAS Number: 21331-43-1