Stampa…
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrido[2,3-b]pyrazine
B22843.02 B22843.88
B22843.02EA 64.7 EUR
B22843.02 B22843.88
Pyridino[3,2-b]pyrazine ≥98%
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Purity: 98% CAS No.: 322-46-3 Molecular Formula: C7H5N3 Formula Weight: 131.14 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00006717
Formula: C₇H₅N₃
Peso molecolare: 131,14 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006717
CAS Number: 322-46-3
EINECS: 206-294-9