Stampa…

7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

E0508-25ML E0508-5ML
TCIAE0508-25MLEA 1400 EUR
TCIAE0508-25ML TCIAE0508-5ML
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (by GC)
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,15 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 13°C
MDL Number: MFCD00082342
CAS Number: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&vid=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR