7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B22612.06
B22612.14
B22612.22
B22612.06EA
77.1
EUR
B22612.06
B22612.14
B22612.22
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Purity: 98%
CAS No.: 279-49-2
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 12°(55°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 118-120°/713mm
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00082342
Formula:
C₆H₁₀O Peso molecolare: 98,15 g/mol Punto di ebollizione: 118…120 °C (713 mmHg) Densità: 0,968 Flash Pt: 12 °C (55 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082342 CAS Number: 279-49-2 EINECS: 205-998-3 UN: 3271 ADR: 3,II |