3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
278730050
278730250
ACRO278730050EA
47.9
EUR
ACRO278730050
ACRO278730250
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride 98%
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Formula:
C₁₂H₅NO₅ Peso molecolare: 243,1718 g/mol Punto di fusione: 247…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006926 CAS Number: 3027-38-1 |
Appearance | Light yellow to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |