Stampa…
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L05508.14 L05508.22 L05508.36
L05508.14EA 33.4 EUR
L05508.14 L05508.22 L05508.36
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Purity: 94% CAS No.: 4053-08-1 Molecular Formula: C12H5ClO3 Formula Weight: 232.63 Melting Point: 208-214° Beilstein Reference: 178072
Formula: C₁₂H₅ClO₃
Peso molecolare: 232.63 g/mol
Punto di fusione: 208…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006928
CAS Number: 4053-08-1
EINECS: 223-760-7