Stampa…
1,4-Anthraquinone ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Anthracene-1,4-dione
L00573.06 L00573.14
L00573.06EA 95.6 EUR
L00573.06 L00573.14
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Purity: 94% CAS No.: 635-12-1 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 1871197
Formula: C₁₄H₈O₂
Punto di fusione: ∼ 218 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013724
CAS Number: 635-12-1
EINECS: 211-228-7