Stampa…
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: TBTU
L13470.03 L13470.06 L13470.14
L13470.03EA 31.5 EUR
L13470.03 L13470.06 L13470.14
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Purity: 99% CAS No.: 125700-67-6 Molecular Formula: C11H16BF4N5O Formula Weight: 321.08 Melting Point: 195-198° dec. Beilstein Reference: 7066325
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Peso molecolare: 321,1 g/mol
Punto di fusione: 195…198 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077413
CAS Number: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4