Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
BOP-Cl
L08775.06
L08775.14
L08775.06EA
62.9
EUR
L08775.06
L08775.14
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Purity: 97%
CAS No.: 68641-49-6
Molecular Formula: C6H8ClN2O5P
Formula Weight: 254.57
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3654596
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010077
Formula:
C₆H₈CIN₂O₅P Peso molecolare: 254,6 g/mol Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010077 CAS Number: 68641-49-6 UN: 3261 ADR: 8,II |