Stampa…
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
A17516.14 A17516.22
A17516.14EA 50.8 EUR
A17516.14 A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Purity: 98% CAS No.: 5306-85-4 Molecular Formula: C8H14O4 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.4620 Melting Point: -70° Boiling Point: 93-95°/0.1mm Beilstein Reference: 80854 MDL No.: MFCD00064828
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,20 g/mol
Punto di ebollizione: 93…95 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,165
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064828
CAS Number: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8