Iminostilbene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 256-96-2
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 1343358
Formula:
C₁₄H₁₁N Punto di fusione: 197…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005071 CAS Number: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |