Stampa…
Iminostilbene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
162540100 162541000
ACRO162540100EA 41.9 EUR
ACRO162540100 ACRO162541000
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formula: C₁₄H₁₁N
Punto di fusione: 197…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005071
CAS Number: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 202 °C
GC ≥96.0 %