Stampa…
9-Phenylcarbazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Phenylcarbazole
H56827.06 H56827.14
H56827.06EA 167 EUR
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Purity: 99% CAS No.: 1150-62-5 Molecular Formula: C18H13N Formula Weight: 243.30 Melting Point: 95-97° MDL No.: MFCD00004965
Formula: C₁₈H₁₃N
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004965
CAS Number: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2